4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-triene-7-carbonitrile, 4,5-Dimethoxy-1-cyanobenzocyclobutane, 1-Cyano-4,5-dimethoxybenzocyclobutene
D4485-1G D4485-5G
TCIAD4485-1GEA 83 EUR
TCIAD4485-1G TCIAD4485-5G
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,5-Dimethoxy-1-benzocyclobutenecarbonitrile
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Número MDL: MFCD01846132
Núm. CAS: 35202-54-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C