1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Decynium 22, Pseudoisocyanine Iodide
D4486-200MG D4486-1G
TCIAD4486-200MGEA 48 EUR
TCIAD4486-200MG TCIAD4486-1G
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine Iodide ≥98.0% (by HPLC)
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Formula: C₂₃H₂₃IN₂
MW: 454.36 g/mol
Pto. de fusión: 277°C
Número MDL: MFCD00011971
Núm. CAS: 977-96-8
EINECS: 213-556-6
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Lambda max. 521.0 to 526.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1600 (MeOH, 521.0 to 526.0 nm)