4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
D4487-200MG
D4487-1G
TCIAD4487-200MGEA
82
EUR
TCIAD4487-200MG
TCIAD4487-1G
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,7-Di(2-thienyl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formula:
C₁₄H₈N₂S₃ |
Número MDL:
MFCD18252231 Núm. CAS: 165190-76-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |