4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5,6-Diamino-4-hydroxypyrimidine, 5,6-Diamino-4-pyrimidinol, 5,6-Diamino-4(1H)-pyrimidinone
D4488-200MG D4488-1G
TCIAD4488-200MGEA 47 EUR
TCIAD4488-200MG TCIAD4488-1G
4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine ≥96.0% (by HPLC, titration analysis)
4,5-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₄H₆N₄O
MW: 126,1200 g/mol
Número MDL: MFCD00006114
Núm. CAS: 1672-50-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d31824d3b5b6a3b528a26241a0f9be6b8aa4d51b&vid=6b3884cde090dd4fdc4302b22d57652e0406e4a2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %