2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4490-200MG
D4490-1G
TCIAD4490-200MGEA
45
EUR
TCIAD4490-200MG
TCIAD4490-1G
2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Dibromo-9-(9-heptadecyl)carbazole
Formula:
C₂₉H₄₁Br₂N |
Número MDL:
MFCD16619379 Núm. CAS: 955964-73-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |