2,4-Dimetilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4495-5G D4495-25G
TCIAD4495-5GEA 58 EUR
TCIAD4495-5G TCIAD4495-25G
2,4-Dimetilbenzonitrilo ≥98.0% (por GC)
2,4-Dimetilbenzonitrilo
Formula: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Número MDL: MFCD00016377
Núm. CAS: 21789-36-6
EINECS: 244-580-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %