3,4-Dimetilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4497-5ML D4497-25ML
TCIAD4497-5MLEA 74 EUR
TCIAD4497-5ML TCIAD4497-25ML
3,4-Dimetilbencilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4-Dimetilbencilamina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 50°C
Número MDL: MFCD00025577
Núm. CAS: 102-48-7
EINECS: 203-034-6
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %