(R)-(+)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-(+)-4,4'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-3,3'-bi(1,2-methylenedioxybenzene), (R)-(+)-5,5'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole, (R)-(+)-DM-SEGPHOS®
D4499-1G D4499-200MG
TCIAD4499-1GEA 111 EUR
TCIAD4499-1G TCIAD4499-200MG
(R)-(+)-DM-SEGPHOS® ≥95.0% (by HPLC)
(R)-5,5'-Bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole
Formula: C₄₆H₄₄O₄P₂
MW: 722,790 g/mol
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD09753008
Núm. CAS: 850253-53-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%