3,5-Dimetil-4-nitroisoxazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4506-5G D4506-25G
TCIAD4506-5GEA 34 EUR
TCIAD4506-5G TCIAD4506-25G
3,5-Dimetil-4-nitroisoxazol ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimetil-4-nitroisoxazol
Formula: C₅H₆N₂O₃
MW: 142,11 g/mol
Número MDL: MFCD00051656
Núm. CAS: 1123-49-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C