Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2,4-Dichlorophenyl methyl carbinol, 2,4-Dichloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethyl alcohol, 1-(2,4-Dichlorophenyl)ethanol
D4508-5G D4508-25G
TCIAD4508-5GEA 52 EUR
TCIAD4508-5G TCIAD4508-25G
Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2,4-dicloro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₈Cl₂O
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de inflamación: 108°C
Número MDL: MFCD00004511
Núm. CAS: 1475-13-4
EINECS: 210-019-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %