(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
D4510-5G D4510-25G
TCIAD4510-5GEA 61 EUR
TCIAD4510-5G TCIAD4510-25G
(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2,6-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
MW: 153.13 g/mol
Pto. Ebullición: 109°C
Pto. de inflamación: 53°C
Número MDL: MFCD00009973
Núm. CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
UN: 1992
ADR: 3 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %