3,6-Dimethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4512-1G
D4512-5G
TCIAD4512-1GEA
219
EUR
TCIAD4512-1G
TCIAD4512-5G
3,6-Dimethylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Dimethylcarbazole
Formula:
C₁₄H₁₃N |
Número MDL:
MFCD00814049 Núm. CAS: 5599-50-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 220.0 to 225.0 deg-C |