Bis(p-tolyl)phosphine oxide ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-p-tolylphosphine oxide, Di(p-tolyl)phosphine Oxide
D4520-1G D4520-5G
TCIAD4520-1GEA 58 EUR
TCIAD4520-1G TCIAD4520-5G
Bis(p-tolyl)phosphine oxide ≥95.0% (por GC)
Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Formula: C₁₄H₁₅OP
MW: 230.24 g/mol
Pto. de fusión: 96°C
Número MDL: MFCD01445489
Núm. CAS: 2409-61-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %