2,6-Diclorobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
D4521-5G D4521-25G
TCIAD4521-5GEA 207 EUR
TCIAD4521-5G TCIAD4521-25G
2,6-Diclorobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Diclorobencilamina
Formula: C₇H₇Cl₂N
Pto. Ebullición: 244°C
Número MDL: MFCD00047928
Núm. CAS: 6575-27-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %