1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Difluorophenyl methyll sulphone
D4526-1G D4526-5G
TCIAD4526-1GEA 18 EUR
TCIAD4526-1G TCIAD4526-5G
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,2-Difluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆F₂O₂S
MW: 192,1800 g/mol
Número MDL: MFCD04037934
Núm. CAS: 424792-57-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C