2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4527-5G
D4527-25G
TCIAD4527-5GEA
63
EUR
TCIAD4527-5G
TCIAD4527-25G
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2-(2,4-Dihydroxyphenyl)-4,6-bis(2,4-dimethylphenyl)-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₅H₂₃N₃O₂ |
Número MDL:
MFCD16251125 Núm. CAS: 1668-53-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 203.0 to 207.0 deg-C |