(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(Di-tert-butylphosphino)-N,N-dimethylaniline
D4531-1G D4531-5G
TCIAD4531-1GEA 60 EUR
TCIAD4531-1G TCIAD4531-5G
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
(4-Dimethylaminophenyl)di-tert-butylphosphine
Formula: C₁₆H₂₈NP
MW: 265,38 g/mol
Número MDL: MFCD09265102
Núm. CAS: 932710-63-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 93.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C