Daunorubicin hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Daunorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-8-Acetyl-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
D4532-20MG
D4532-100MG
TCIAD4532-20MGEA
41
EUR
TCIAD4532-20MG
TCIAD4532-100MG
Daunorubicin hydrochloride ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Daunorubicin hydrochloride
Formula:
C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl MW: 563,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04974507 Núm. CAS: 23541-50-6 EINECS: 245-723-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,02832 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % (calcd.on dried substance) |
Specific rotation [a]20/D | +250 to +275 deg (C=0.15, MeOH) |
Drying loss | max. 7.5 % |