5,6-Diaminobenzimidazolinone ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
5,6-Diamino-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole
D4533-1G
D4533-5G
TCIAD4533-1GEA
92
EUR
TCIAD4533-1G
TCIAD4533-5G
5,6-Diaminobenzimidazolinone ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
5,6-Diaminobenzimidazolinone
Formula:
C₇H₈N₄O MW: 164,17 g/mol |
Número MDL:
MFCD00994340 Núm. CAS: 55621-49-3 EINECS: 259-728-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |