3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
D4534-5G D4534-25G
TCIAD4534-5GEA 70 EUR
TCIAD4534-5G TCIAD4534-25G
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-pentylcyclohexyl)biphenyl
Formula: C₂₃H₂₈F₂
MW: 342,47 g/mol
Número MDL: MFCD09839000
Núm. CAS: 134412-17-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C