3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)-1,1'-biphenyl
D4535-5G
D4535-25G
TCIAD4535-5GEA
67
EUR
TCIAD4535-5G
TCIAD4535-25G
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl ≥98.0% (por GC)
3,4-Difluoro-4'-(trans-4-propylcyclohexyl)biphenyl
Formula:
C₂₁H₂₄F₂ MW: 314,42 g/mol |
Número MDL:
MFCD09838999 Núm. CAS: 85312-59-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Mesomorphic range | 68.0 to 100.0 deg-C |