(3S,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: ((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid (3S,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-ylmethyl Ester, ((3S,5R)-5-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, Posaconazole Impurity 29
D4537-200MG D4537-1G
TCIAD4537-200MGEA 57 EUR
TCIAD4537-200MG TCIAD4537-1G
(3S,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by HPLC)
(3S,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxolan-3-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formula: C₂₁H₂₁F₂N₃O₄S
MW: 449,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD13195567
Núm. CAS: 149809-43-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 8.70 to 9.70 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -41.0 to -44.0 deg (C=1, CHCl3)