Di(trimethylolpropane) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2,2'-Oxybis(methylene)bis(2-ethyl-1,3-propanediol), 2,2'-(Oxybis(methylene))bis(2-ethylpropane-1,3-diol), Bis[2-ethyl-2,2-bis(hydroxymethyl)ethyl] Ether
D4538-25G
D4538-500G
TCIAD4538-25GEA
17
EUR
TCIAD4538-25G
TCIAD4538-500G
Di(trimethylolpropane) ≥98.0% (por GC)
Di(trimethylolpropane)
Formula:
C₁₂H₂₆O₅ MW: 250,34 g/mol |
Número MDL:
MFCD00192117 Núm. CAS: 23235-61-2 EINECS: 245-509-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 109.0 to 113.0 deg-C |