3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,6-Diiodo-9-phenyl-9H-carbazole
D4543-1G D4543-5G
TCIAD4543-1GEA 39 EUR
TCIAD4543-1G TCIAD4543-5G
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Diiodo-9-phenylcarbazole
Formula: C₁₈H₁₁I₂N
MW: 495,10 g/mol
Número MDL: MFCD11521285
Núm. CAS: 57103-21-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C