2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4544-1G D4544-5G
TCIAD4544-1GEA 38 EUR
TCIAD4544-1G TCIAD4544-5G
2,6-Dibromopyrazine ≥97.0% (por GC)
2,6-Dibromopyrazine
Formula: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,882 g/mol
Pto. Ebullición: 65°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08061601
Núm. CAS: 23229-25-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C