3,6-Diiodocarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4548-5G D4548-25G
TCIAD4548-5GEA 71 EUR
TCIAD4548-5G TCIAD4548-25G
3,6-Diiodocarbazole ≥98.0% (por GC)
3,6-Diiodocarbazole
Formula: C₁₂H₇I₂N
Número MDL: MFCD00450017
Núm. CAS: 57103-02-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C