2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4550-200MG
D4550-1G
TCIAD4550-200MGEA
70
EUR
TCIAD4550-200MG
TCIAD4550-1G
2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
2,7-Dibromo-9,9-bis[3-(dimethylamino)propyl]fluorene
Formula:
C₂₃H₃₀Br₂N₂ |
Número MDL:
MFCD22988888 Núm. CAS: 673474-73-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |