2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,6-Dibromobenzaldehyde
D4552-1G D4552-5G
TCIAD4552-1GEA 88 EUR
TCIAD4552-1G TCIAD4552-5G
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromobenzenecarbaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
MW: 263.93 g/mol
Número MDL: MFCD11040410
Núm. CAS: 67713-23-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C