2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4561-5G
D4561-25G
TCIAD4561-5GEA
37
EUR
TCIAD4561-5G
TCIAD4561-25G
2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2,7-Dibromo-9,9-didecylfluorene
Formula:
C₃₃H₄₈Br₂ |
Número MDL:
MFCD00971288 Núm. CAS: 175922-78-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 42.0 deg-C |