N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
D4566-1G
D4566-5G
TCIAD4566-1GEA
63
EUR
TCIAD4566-1G
TCIAD4566-5G
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥95.0% (por GC)
N,N-Diethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formula:
C₁₀H₂₂N₂ Pto. Ebullición: 111°C |
Número MDL:
MFCD06658428 Núm. CAS: 42389-54-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |