4-Dibenzofuranboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibenzofuran-4-boronic acid, Dibenzo[b,d]furan-4-ylboronic acid
D4567-1G D4567-5G
TCIAD4567-1GEA 22 EUR
TCIAD4567-1G TCIAD4567-5G
4-Dibenzofuranboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Dibenzofuranboronic acid
Formula: C₁₂H₉BO₃
Pto. de fusión: 258°C
Número MDL: MFCD00092336
Núm. CAS: 100124-06-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) gt. 97.0 to 110.0 %