2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4569-1G D4569-5G
TCIAD4569-1GEA 55 EUR
TCIAD4569-1G TCIAD4569-5G
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene ≥98.0% (por GC)
2,7-Dibromo-9,9-dipropylfluorene
Formula: C₁₉H₂₀Br₂
Número MDL: MFCD12024280
Núm. CAS: 157771-56-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C