2,5-Dibromo-3-deciltiofeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4572-25G D4572-5G
TCIAD4572-25GEA 333 EUR
TCIAD4572-25G TCIAD4572-5G
2,5-Dibromo-3-deciltiofeno ≥97.0% (por GC)
2,5-Dibromo-3-deciltiofeno
Formula: C₁₄H₂₂Br₂S
MW: 382,20 g/mol
Pto. Ebullición: 148°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274314
Núm. CAS: 158956-23-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %