Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(3,5-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D4575-1G D4575-5G
TCIAD4575-1GEA 30 EUR
TCIAD4575-1G TCIAD4575-5G
Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3,5-diclorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
MW: 272,97 g/mol
Número MDL: MFCD05863906
Núm. CAS: 68716-51-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C