1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D4579-5G D4579-25G
TCIAD4579-5GEA 43 EUR
TCIAD4579-5G TCIAD4579-25G
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano ≥98.0% (por GC)
1,3-Dibromo-2,2-dimetoxipropano
Formula: BrH₂CC(OCH₃)₂CH₂Br
Número MDL: MFCD00051792
Núm. CAS: 22094-18-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C