Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Bis-propargyl-PEG3
D4581-5G D4581-25G
TCIAD4581-5GEA 102 EUR
TCIAD4581-5G TCIAD4581-25G
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether ≥98.0% (por GC)
Diethylene Glycol bis(2-propynyl) ether
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,22 g/mol
Pto. Ebullición: 103°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22201523
Núm. CAS: 126422-57-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %