2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
D4582-1G D4582-5G
TCIAD4582-1GEA 59 EUR
TCIAD4582-1G TCIAD4582-5G
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285,94 g/mol
Número MDL: MFCD08445656
Núm. CAS: 7311-70-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C