(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4583-1G
D4583-5G
TCIAD4583-1GEA
51
EUR
TCIAD4583-1G
TCIAD4583-5G
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(2,3-Difluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
Formula:
C₈H₅F₂NO₄ |
Número MDL:
MFCD11053839 Núm. CAS: 141428-47-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 154.0 to 158.0 deg-C |