3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4585-1G D4585-5G
TCIAD4585-1GEA 73 EUR
TCIAD4585-1G TCIAD4585-5G
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(2,4-Difluorobenzoyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₃
Número MDL: MFCD00143016
Núm. CAS: 110931-77-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C