Diethyl (chloromethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (Chloromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
D4588-1G D4588-5G
TCIAD4588-1GEA 100 EUR
TCIAD4588-1G TCIAD4588-5G
Diethyl (chloromethyl)phosphonate ≥98.0% (por GC)
Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Formula: C₅H₁₂ClO₃P
MW: 186.57 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00010189
Núm. CAS: 3167-63-3
EINECS: 221-632-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %