(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4594-1G
D4594-5G
TCIAD4594-1GEA
25
EUR
TCIAD4594-1G
TCIAD4594-5G
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate ≥98.0% (por GC)
(2R,3S,4R,5R)-5-((Benzoyloxy)methyl)-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate
Formula:
C₂₆H₂₁FO₇ |
Número MDL:
MFCD00083339 Núm. CAS: 97614-43-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 83.0 to 87.0 deg-C |