2,3-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2,3-Diiodonaphthalene

D4597-200MG D4597-1G
TCIAD4597-200MGEA 48 EUR
TCIAD4597-200MG TCIAD4597-1G
2,3-Dibromonaftaleno ≥98.0% (por GC)
2,3-Dibromonaftaleno
Formula: C₁₀H₆Br₂
MW: 285,97 g/mol
Número MDL: MFCD00021589
Núm. CAS: 13214-70-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR