4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
D4598-1G D4598-5G
TCIAD4598-1GEA 27 EUR
TCIAD4598-1G TCIAD4598-5G
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine ≥98.0% (by GC, total nitrogen)
4,6-Dichloro-5-(2-methoxyphenoxy)-2,2-bipyrimidine
Formula: C₁₅H₁₀Cl₂N₄O₂
Número MDL: MFCD03839838
Núm. CAS: 150728-13-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C