2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4599-1G D4599-5G
TCIAD4599-1GEA 50 EUR
TCIAD4599-1G TCIAD4599-5G
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Dihydroxy-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 344°C
Número MDL: MFCD00187903
Núm. CAS: 6623-81-0
EINECS: 229-580-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %