(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,3-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,3-Difluorophenylacetonitrile
D4602-1G D4602-5G
TCIAD4602-1GEA 18 EUR
TCIAD4602-1G TCIAD4602-5G
(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo ≥98.0% (por GC)
(2,3-Difluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₅F₂N
Número MDL: MFCD00061277
Núm. CAS: 145689-34-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %