3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D4603-1G D4603-5G
TCIAD4603-1GEA 36 EUR
TCIAD4603-1G TCIAD4603-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3,5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₆H₇NO₃
Número MDL: MFCD00051657
Núm. CAS: 2510-36-3
EINECS: 219-724-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C