Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D4607-5G
D4607-25G
TCIAD4607-5GEA
75
EUR
TCIAD4607-5G
TCIAD4607-25G
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate ≥96.0% (por GC)
Diethyl (trichloromethyl)phosphonate
Formula:
C₅H₁₀Cl₃O₃P Pto. Ebullición: 135°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00013666 Núm. CAS: 866-23-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |