4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4,4'-Diiodo-2,2'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D4608-1G D4608-5G
TCIAD4608-1GEA 83 EUR
TCIAD4608-1G TCIAD4608-5G
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4,4'-Diiodo-2,2'-dimethylbiphenyl
Formula: C₁₄H₁₂I₂
MW: 434,06 g/mol
Número MDL: MFCD13185944
Núm. CAS: 69571-02-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C