9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 9,9-Dimethyl-2-nitro-9H-fluorene
D4609-5G D4609-25G
TCIAD4609-5GEA 33 EUR
TCIAD4609-5G TCIAD4609-25G
9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Dimethyl-2-nitrofluorene
Formula: C₁₅H₁₃NO₂
MW: 239,27 g/mol
Número MDL: MFCD17170053
Núm. CAS: 605644-46-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C