Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D4611-200MG
D4611-1G
TCIAD4611-200MGEA
38
EUR
TCIAD4611-200MG
TCIAD4611-1G
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate ≥96.0% (por GC)
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Formula:
C₁₀H₂₁O₅P Pto. Ebullición: 95°C |
Número MDL:
MFCD09263515 Núm. CAS: 71885-51-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |